Learn More
Ácido isoftálico, 99%
Código de producto. 10277693 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2 Kg
5 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10277693 500 g Frasco de plástico 500 GR
10479040 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10755761 2 kg Frasco de plástico 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10277693 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122655000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 121-91-5 | C8H6O4| 166,13 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-91-5
Fórmula molecular C8H6O4
Peso molecular (g/mol) 166.13
Número MDL MFCD00002516
Clave InChI QQVIHTHCMHWDBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, m-phthalic acid, m-benzenedicarboxylic acid, acide isophtalique, kyselina isoftalova, iso-phthalic acid, acide isophtalique french, kyselina isoftalova czech, unii-x35216h9fj
PubChem CID 8496
ChEBI CHEBI:30802
Nombre IUPAC ácido benceno-1,3-dicarboxílico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophthalic acid
Punto de fusión 341.0°C to 343.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H4(CO2H)2
Cantidad 500 g
Beilstein 09, 832
Índice Merck 15, 5243
Información de solubilidad Solubility in water: 0.01g/100mL (25 c). Other solubilities: freely soluble in alcohol and glacial acetic acid,practically insoluble in benzene and petroleum,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación