Learn More
Ácido isoftálico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467097 1000 g 1000 g
11477097 250 g 250 g
11487097 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14445.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 121-91-5 | C8H6O4 | 166.132 g/mol
Isophthalic acid is used as an intermediate for high performance unsaturated polyesters, resins for coatings, high solids paints, gel coats and modifier of polyethylene terephthalate for bottles. It acts as precursors for the fire-resistant material nomex as well as used in the preparation of high-performance polymer polybenzimidazole. It is also employed as an input for the production of insulation materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido isoftálico se utiliza como intermediario para poliésteres insaturados de alto rendimiento, resinas para revestimientos, revestimientos muy sólidos, capas de gel y modificador de tereftalato de polietileno para frascos. Actúa como precursor para el material ignífugo Nomex, así como utilizado en la preparación de polibencimidazol de polímero de alto rendimiento. También se emplea como entrada para la producción de materiales de aislamiento.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-91-5
Fórmula molecular C8H6O4
Peso molecular (g/mol) 166.132
Número MDL MFCD00002516
Clave InChI QQVIHTHCMHWDBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, m-phthalic acid, m-benzenedicarboxylic acid, acide isophtalique, kyselina isoftalova, iso-phthalic acid, acide isophtalique french, kyselina isoftalova czech, unii-x35216h9fj
PubChem CID 8496
ChEBI CHEBI:30802
Nombre IUPAC ácido benceno-1,3-dicarboxílico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophthalic acid
Punto de fusión 344°C to 348°C (sublimation)
Densidad 1.54
Cantidad 1000 g
Beilstein 1909332
Índice Merck 14,5197
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.13
Porcentaje de pureza 99%