Learn More
Ácido isoftálico-2,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isophthalic Acid-2,4,5,6-D4 |
| CAS | 148472-48-4 |
| Fórmula molecular | C8 D4 H2 O4 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 1,3-Benzene-2,4,5,6-d4-dicarboxylic acid (9 CI), Isophthalic Acid-d4, Isophthalic Acid-2,4,5,6-D4, Isophthalic-2,4,5,6-d4 Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H6O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4 H,(H,9,10)(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c(C(=O)O)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,3-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 170.1555 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0517 g/mol |
| Mostrar más |