Learn More
Isotalamidoxima, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15468687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468687 5 g 5 g
15458687 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52156.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15325-51-6
Fórmula molecular C8H10N4O2
Peso molecular (g/mol) 194.194
Número MDL MFCD16659870
Clave InChI JVXOIYJLJWAUQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isophthalamidoxime, 1,3-diamidoximobenzene, benzene-1,3-dicarboxamidoxime, e,z-n'1,n'3-dihydroxybenzene-1,3-dicarboximidamide
PubChem CID 73995304
Nombre IUPAC 1-N',3-N'-dihidroxibenceno-1,3-dicarboximidamida
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=NO)N)C(=NO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophthalamidoxime
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 97%