Learn More
Isoftalamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11361837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11361837 25 g 25 g
11351837 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05137.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1740-57-4 | C8H8N2O2 | 164.164 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1740-57-4
Fórmula molecular C8H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 164.164
Número MDL MFCD00014801
Clave InChI QZUPTXGVPYNUIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isophthalamide, 1,3-benzenedicarboxamide, m-phthalamide, isophthaldiamide, m-carbamoylbenzamide, isophthalic acid diamide, unii-zp57yml58i, zp57yml58i, iso-phthalamide
PubChem CID 74445
ChEBI CHEBI:38801
Nombre IUPAC benceno-1,3-dicarboxamida
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)N)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophthalamide
Punto de fusión 281°C to 282°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2045544
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 98%