Learn More
Isoftalaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10142960 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10142960 25 g Frasco de vidrio 25 g
10645202 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10142960 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151740250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-19-7 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-19-7
Fórmula molecular C8H6O2
Peso molecular (g/mol) 134.13
Número MDL MFCD00003372
Clave InChI IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isophthalaldehyde, m-phthalaldehyde, 1,3-benzenedicarboxaldehyde, 1,3-benzenedialdehyde, isophtaldehydes, isophthaldehyde, isophthaldialdehyde, isophtaldehydes french, isophthalic dicarboxaldehyde, unii-lu162b2n9x
PubChem CID 34777
Nombre IUPAC benceno-1,3-dicarbaldehído
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophthalaldehyde
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 88°C to 90°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 136°C (17.0 hPa)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(CHO)2
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 675
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino parecido a agujas