Learn More
Isoftalaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11492448 25 g 25 g
11482448 5 g 5 g
11402458 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15788.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 626-19-7 | C8H6O2 | 134.134 g/mol
Isophthalaldehyde is used in the synthesis of binuclear ruthenium complex. It participates in base-catalyzed Knoevenagel condensation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el isoftalaldehído se utiliza en la síntesis del complejo binuclear de rutenio. Participa en la reacción de condensación de Knoevenagel catalizada en base.
Solubilidad
ligeramente soluble en agua.
Notas
sensible al aire. Almacenar a temperatura ambiente. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-19-7
Fórmula molecular C8H6O2
Peso molecular (g/mol) 134.134
Número MDL MFCD00003372
Clave InChI IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isophthalaldehyde, m-phthalaldehyde, 1,3-benzenedicarboxaldehyde, 1,3-benzenedialdehyde, isophtaldehydes, isophthaldehyde, isophthaldialdehyde, isophtaldehydes french, isophthalic dicarboxaldehyde, unii-lu162b2n9x
PubChem CID 34777
Nombre IUPAC benceno-1,3-dicarbaldehído
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophthalaldehyde
Punto de fusión 85°C to 91°C
Punto de ebullición 136°C (17 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 1561038
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.13
Porcentaje de pureza 98%