Learn More
Isoforona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isophorone |
| CAS | 78-59-1 |
| Fórmula molecular | C9 H14 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl-, 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one, 1,1,3-Trimethyl-3-cyclohexene-5-one, 1,5,5-Trimethyl-3-oxocyclohexene, 1-Cyclohexen-3-one, 1,5,5-trimethyl-, 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexene-1-one, 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexenone, Isoacetophorone, Isoforon, Isophoron, Isophorone, NSC 403657, NSC 4881, α-Isophoron, α-Isophorone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1 |
| Nombre IUPAC | 3,5,5-trimetilciclohex-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 138.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.1045 |