Learn More
Diisocianato de isoforona, TRC
Código de producto. 30009905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009905 50 mL 50 ml
30004385 100 mL 100 ml
18000950 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30009905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82197850ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4098-71-9
Fórmula molecular C12 H18 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 222.28
Sinónimo Isocyanic acid, methylene(3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene) ester (7CI,8CI), 5-Isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1,3,3-Trimethyl-1-(isocyanatomethyl)-5-isocyanatocyclohexane, 1-(Isocyanatomethyl)-5-isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-(isocyanatomethyl)cyclohexane, 1-Isocyanato-3-(isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexane, 1-Isocyanato-5-(isocyanatomethyl)-3,3,5-trimethylcyclohexane, 3,3,5-Trimethyl-5-(isocyanatomethyl)cyclohexyl isocyanate, 3-(Isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, IPDI, Isophorone diisocyanate, PDI, Z 4770, 5-Isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1,3,3-Trimethyl-1-(isocyanatomethyl)-5-isocyanatocyclohexane, 1-(Isocyanatomethyl)-5-isocyanato-1,3,3-trimethylcyclohexane, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-(isocyanatomethyl)cyclohexane, 1-Isocyanato-3-(isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexane, 1-Isocyanato-5-(isocyanatomethyl)-3,3,5-trimethylcyclohexane, 3,3,5-Trimethyl-5-(isocyanatomethyl)cyclohexyl isocyanate, 3-(Isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, Carbitol acetate-isophorone Diisocyanate Copolymer, IPDI, PDI, Z 4770
Nombre IUPAC 5-isocianato-1-(isocianatometil)-1,3,3-trimetilciclohexano
SMILES CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophorone Diisocyanate
Cantidad 50 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2O2/c1-11(2)4-10(14-9-16)5-12(3,6-11)7-13-8-15/h10H,4-7H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1368