Learn More
Diisocianato de isoforona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10646640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ml
50 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10646640 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10555290 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10844161 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10646640 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427600010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00€
    153.65€ / 1 litros
    Ahorro 28.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 4098-71-9 | C12H18N2O2 | 222.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4098-71-9
Fórmula molecular C12H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 222.29
Número MDL MFCD00064956
Clave InChI NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo isophorone diisocyanate, ipdi, isophorone diamine diisocyanate, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate, cyclohexane, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethyl, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, ccris 6252, isocyanic acid, methylene 3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene ester, isophorone diisocyanate diisocyanates
PubChem CID 169132
ChEBI CHEBI:53214
Nombre IUPAC 5-isocianato-1-(isocianatometil)-1,3,3-trimetilciclohexano
SMILES CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophorone diisocyanate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0610g/mL
Punto de ebullición 153.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 163°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (sum of mixed isomers) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 L
Gravedad específica 1.061
Viscosidad 13-15 mPa.s (23°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isophorone diisocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.