Learn More
Isoforona Diamina-d5 (Mayor) Sal de Dihidrocloruro (mezcla cis/trans), TRC
Código de producto. 30401108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30401108 2.5 mg -
30395452 1 mg -
30389370 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30401108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8219372.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1794752-32-1
Fórmula molecular C10 D5 H17 N2 . 2 H Cl
Peso molecular (g/mol) 248.25
Sinónimo 5-Amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine-d5 Dihydrochloride, 5-Amino-1,3,3-trimethyl- cyclohexanemethylamine-d5 Dihydrochloride, 5-Amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethylamine-d5 Dihydrochloride, Araldite HY 5161-d5 Dihydrochloride, Chemammina CA 17-d5 Dihydrochloride, D 230-d5, Epikure Dihydrochloride 943-d5, Epilox H 10-31-d5, Epilox IPD-d5, HY 5161-d5, IPD-d5, LH 281-d5, Luxam IPD-d5, Polypox IPD-d5, RIM 137-d5, Rutadur SG-d5 Dihydrochloride, Rutapox H 550L-d5 Dihydrochloride, Vestamin IPD-d5 Dihydrochloride, Vestamine IPDA-d5 Dihydrochloride
Nombre IUPAC 3-(aminometil)-4,4-dideuterio-5,5-dimetil-3-(trideuteriometil)ciclohexanamina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])C1(CN)CC(N)CC(C)(C)C1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Isophorone Diamine-d5 dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H22N2.2ClH/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11;;/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3;2*1H/i3D3,6D2;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.163
Porcentaje de pureza >95%