Learn More
Diamina de isoforona (mezcla cis/trans), TRC
Código de producto. 30404400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404400 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30404400 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8219351G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophorone Diamine
CAS 2855-13-2
Fórmula molecular C10 H22 N2
Cantidad 1 g
Sinónimo Cyclohexanemethylamine, 5-amino-1,3,3-trimethyl- (7CI,8CI), 5-Amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethanamine, 1,3,3-Trimethyl-1-aminomethyl-5-aminocyclohexane, 1-Amino-3,3,5-trimethyl-5-aminomethylcyclohexane, 1-Amino-3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexane, 3,3,5-Trimethyl-5-aminomethylcyclohexylamine, 3-(Aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexanamine, 3-Amino-1,5,5-trimethyl-1-cyclohexanemathanamine, 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethyl-1-cyclohexylamine, 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, 5-Amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethylamine, Aradur 42, Araldite HY 5083, Araldite HY 5161, Baxxodur EC 201, CeTePox 1314NFN, Chemammina CA 17, Chemcure 331, D 230, EPH 943, Epicure 3300, Epikure 3300, Epikure 943, Epilox H 10-31, Epilox IPD, HY 3484, HY 5161, IPD, IPDA, Isophorondiamine, Isophorone diamine, LH 281, Luxam IPD, Polypox IPD, RIM 137, Rutadur SG, Rutapox H 550L, Vestamid IPD, Vestamin IPD, Vestamine IPDA, Vestanat IPD
Fórmula InChI InChI=1S/C10H22N2/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3
SMILES CC1(C)CC(N)CC(C)(CN)C1
Nombre IUPAC 3-(aminometil)-3,5,5-trimetilciclohexan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 170.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.1783