Learn More
Isoforona-d8 (2,4,4,6,6-d5; 3-metil-d3), TRC
Código de producto. 30132732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132732 5 mg 5 miligramos
30132511 2.5 mg 2.50 miligramo
17918649 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30132732 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8241065MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14397-59-2
Fórmula molecular C9 D8 H6 O
Peso molecular (g/mol) 146.26
Sinónimo Isophorone D8 (3-Methyl D3, 2,4,4,6,6 D5), 2-Cyclohexen-1-one-2,4,4,6,6-d5, 5,5-dimethyl-3-(methyl-d3)- (7CI,8CI,9CI)
Nombre IUPAC 2,4,4,6,6-pentadeuterio-5,5-dimetil-3-(trideuteriometil)ciclohex-2-en-1-one
SMILES [2H]C1=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(C)(C)C([2H])([2H])C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophorone-d8 (2,4,4,6,6-d5; 3-methyl-d3)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3/i1D3,4D,5D2,6D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.1547