Learn More
Isoforona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452617
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
2500 ml
500 ml
11452617 2500 mL 2500 ml
11408870 250 mL 250 ml
11442617 500 mL 500 ml
3 options
Código de producto. 11452617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14844.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-59-1 | C9H14O | 138.21 g/mol
Isophorone is used as a solvent and as an intermediate in organic synthesis. Isophorone also occurs naturally in cranberries. Isophorone is used as a solvent in some printing inks, paints, lacquers, adhesives, copolymers, coatings, finishings
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La isoforona se utiliza como disolvente y como intermediario en la síntesis orgánica. La isoforona también se encuentra naturalmente en los arándanos. La isoforona se utiliza como disolvente en algunas tintas de impresión, pinturas, lacas, adhesivos, copolímeros, revestimientos y acabados.
Solubilidad
Soluble en agua (12 g/l).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-59-1
Fórmula molecular C9H14O
Peso molecular (g/mol) 138.21
Número MDL MFCD00001584
Clave InChI HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
PubChem CID 6544
ChEBI CHEBI:34800
Nombre IUPAC 3,5,5-trimetilciclohex-2-en-1-ona
SMILES CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophorone
Punto de fusión -8°C
Densidad 0.922
Punto de ebullición 99°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Índice de refracción 1.478
Cantidad 2500 mL
Beilstein 1280721
Índice Merck 14,5196
Información de solubilidad Soluble in water (12g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.21
Porcentaje de pureza 97%