Learn More
Isoforona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408870 250 mL 250 ml
11442617 500 mL 500 ml
11452617 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408870 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14844.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-59-1 | C9H14O | 138.21 g/mol
Isophorone is used as a solvent and as an intermediate in organic synthesis. Isophorone also occurs naturally in cranberries. Isophorone is used as a solvent in some printing inks, paints, lacquers, adhesives, copolymers, coatings, finishings
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La isoforona se utiliza como disolvente y como intermediario en la síntesis orgánica. La isoforona también se encuentra naturalmente en los arándanos. La isoforona se utiliza como disolvente en algunas tintas de impresión, pinturas, lacas, adhesivos, copolímeros, revestimientos y acabados.
Solubilidad
Soluble en agua (12 g/l).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-59-1
Fórmula molecular C9H14O
Peso molecular (g/mol) 138.21
Número MDL MFCD00001584
Clave InChI HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
PubChem CID 6544
ChEBI CHEBI:34800
Nombre IUPAC 3,5,5-trimetilciclohex-2-en-1-ona
SMILES CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isophorone
Punto de fusión -8°C
Densidad 0.922
Punto de ebullición 99°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Índice de refracción 1.478
Cantidad 250 mL
Beilstein 1280721
Índice Merck 14,5196
Información de solubilidad Soluble in water (12g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.21
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isophorone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isophorone