Learn More
Isoforondiamina, 99+ %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Isophorondiamine |
| Nombre de nota | 99+% |
| Punto de fusión | 10°C |
| Densidad | 0.9200g/mL |
| Punto de ebullición | 247°C |
| Temperatura de inflamación | 117°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Índice de refracción | 1.4880 to 1.49 |
| Show More |
Safety and Handling
- Isophorondiamine, mixture of cis and trans
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.