Learn More
(-)-Isoperitenona, TRC
Código de producto. 30406387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30406387 100 mg -
30389692 1 g 1 g
30404743 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406387 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI824035100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80995-97-7
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Sinónimo (-)-(4R)-Isopiperitenone, (6R)-3-Methyl-6-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-one
Nombre IUPAC (6R)-3-metil-6-prop-1-en-2-ilciclohex-2-en-1-uno
SMILES CC(=C)[C@H]1CCC(=CC1=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Isoperitenone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h6,9H,1,4-5H2,2-3H3/t9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1045