Learn More
Bromuro de isopentiltrifenilfosfonio, 98 %
Código de producto. 11433724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433724 250 g 250 g
11413724 10 g 10 g
11423724 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433724 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11322.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28322-40-9
Fórmula molecular C23H26BrP
Peso molecular (g/mol) 413.34
Número MDL MFCD00031594
Clave InChI GZLGTVRDLCJQTO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo isopentyltriphenylphosphonium bromide, isoamyltriphenylphosphonium bromide, isoamyl triphenylphosphonium bromide, 3-methylbutyl triphenylphosphanium bromide, 3-methylbutyl triphenylphosphonium bromide, 3-methylbutyl triphenyl phosphanium bromide, 2-isopropoxyethyl triphenylphosphonium bromide, acmc-1cjq9, isoamyltriphenylphosphoniumbromide, iso-amyl triphenylphosphonium bromide
PubChem CID 2759379
SMILES [Br-].CC(C)CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopentyltriphenylphosphonium bromide
Punto de fusión ∼155°C
Cantidad 250 g
Beilstein 3804221
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC 3-metilbutil(trifenil)fosfanio; bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.35
Porcentaje de pureza 98%