Learn More
Isopentyl Pentyl Phthalate, TRC
Código de producto. 30397562
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397562 25 mg
30397688 50 mg
30392341 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397562 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82193025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 776297-69-9
Peso molecular (g/mol) 306.4
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-(3-methylbutyl) 2-pentyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-methylbutyl pentyl ester (9CI), 1-(3-Methylbutyl) 2-pentyl 1,2-benzenedicarboxylate, n-Pentyl-isopentylphthalate, Isopentyl pentyl phthalate, Phthalic acid, n-pentyl-isopentyl ester
Nombre IUPAC 2-O-(3-methylbutyl) 1-O-pentyl benzene-1,2-dicarboxylate
SMILES CCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopentyl Pentyl Phthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 H26 O4
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O4/c1-4-5-8-12-21-17(19)15-9-6-7-10-16(15)18(20)22-13-11-14(2)3/h6-7,9-10,14H,4-5,8,11-13H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1831
Porcentaje de pureza >95%