Learn More
Ftalato de pentil isopentilo, TRC
Código de producto. 30397688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397688 50 mg
30397562 25 mg
30392341 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397688 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82193050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 776297-69-9
Peso molecular (g/mol) 306.4
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1-(3-methylbutyl) 2-pentyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-methylbutyl pentyl ester (9CI), 1-(3-Methylbutyl) 2-pentyl 1,2-benzenedicarboxylate, n-Pentyl-isopentylphthalate, Isopentyl pentyl phthalate, Phthalic acid, n-pentyl-isopentyl ester
Nombre IUPAC 2-O-(3-metilbutilo) 1-O-pentil benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES CCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopentyl Pentyl Phthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 H26 O4
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H26O4/c1-4-5-8-12-21-17(19)15-9-6-7-10-16(15)18(20)22-13-11-14(2)3/h6-7,9-10,14H,4-5,8,11-13H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1831
Porcentaje de pureza >95%