Learn More
Nitrito de isopentilo, TRC
Código de producto. 30401811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30401811 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30401811 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82189010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopentyl Nitrite
CAS 110-46-3
Fórmula molecular C5 H11 N O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Nitrous acid, 3-methylbutyl ester, Isopentyl alcohol, nitrite (8CI), 3-Methylbutanol nitrite, 3-Methylbutyl nitrite, Amyl nitrite, Aspiral, Isoamyl nitrite, Isopentyl nitrite, NSC 7903, Nitramyl, Nitrous acid, isopentyl ester, Pentyl nitrite, Vaporole
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3
SMILES CC(C)CCON=O
Nombre IUPAC nitrito de 3-metilbutilo
Peso molecular (g/mol) 117.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.079