Learn More
Nitrito de isopentilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Isopentyl Nitrite |
| CAS | 110-46-3 |
| Fórmula molecular | C5 H11 N O2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Nitrous acid, 3-methylbutyl ester, Isopentyl alcohol, nitrite (8CI), 3-Methylbutanol nitrite, 3-Methylbutyl nitrite, Amyl nitrite, Aspiral, Isoamyl nitrite, Isopentyl nitrite, NSC 7903, Nitramyl, Nitrous acid, isopentyl ester, Pentyl nitrite, Vaporole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2/c1-5(2)3-4-8-6-7/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CCON=O |
| Nombre IUPAC | nitrito de 3-metilbutilo |
| Peso molecular (g/mol) | 117.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.079 |