Learn More
Nitrito de isopentilo, 97 %, estabilizado con 0,2 % de carbonato sódico anhídrido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368805 500 mL 500 ml
11343307 25 mL 25 ml
11358805 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368805 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13909.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-46-3 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Isopentyl nitrite is used in the conversion of 2,6-disubstituted phenols to diphenoquinones and aminophenols to quinone diazides. It acts as an oxidant and nitrosating agent. It finds application in aromatic arylation, deamination of arylamines using tetrahydrofuran as a hydrogen donor. It is also useful for the preparation of benzyne using anthranilic acid. It is an antihypertensive and vasodilator to treat heart diseases such as angina and an antidote for cyanide poisoning. Further, it is used as a solvent and cleaning agent for a printed circuit board. In addition to this, it is considered to be a replacement for freon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitrito isopentílico se utiliza en la conversión de fenoles 2,6-disustituidos a difenoquinonas y de aminofenoles a diazidas de quinona. Actúa como agente oxidante y nitrosante, y se usa en la arilación aromática y la desaminación de arilaminas, al utilizar tetrahidrofurano como donante de hidrógeno. También es útil para la preparación de bencininos al usar ácido antranílico. Funciona como antihipertensivo y vasodilatador para tratar enfermedades del corazón como la angina de pecho y como antídoto para la intoxicación por cianuro. Además, se utiliza como disolvente y agente de limpieza para placas de circuito impreso y se considera un sustituto del freón.
Solubilidad
Miscible con metanol, cloroformo y éter. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible al aire, la humedad y la luz. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes y alcohol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-46-3
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00002057
Clave InChI OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoamyl nitrite, isopentyl nitrite, amilnitrite, vaporole, aspiral, nitrous acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutanol nitrite, pentanoli nitris, nitrous acid, isopentyl ester, amyl nitrite i
PubChem CID 8053
ChEBI CHEBI:2691
Nombre IUPAC nitrito de 3-metilbutilo
SMILES CC(C)CCON=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopentyl nitrite
Nombre de nota stabilized with 0.2% anhyd. sodium carbonate
Densidad 0.875
Punto de ebullición 95°C to 100°C
Temperatura de inflamación −20°C (−4°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.387
Cantidad 500 mL
Número UN UN1113
Beilstein 969510
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,5123
Información de solubilidad Miscible with methanol,chloroform and ether. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 97%