Learn More
Nitrito de isopentilo, 97 %, estabilizado con 0,2 % de carbonato sódico anhídrido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11343307 25 mL 25 ml
11358805 100 mL 100 ml
11368805 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11343307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13909.AC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-46-3 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Isopentyl nitrite is used in the conversion of 2,6-disubstituted phenols to diphenoquinones and aminophenols to quinone diazides. It acts as an oxidant and nitrosating agent. It finds application in aromatic arylation, deamination of arylamines using tetrahydrofuran as a hydrogen donor. It is also useful for the preparation of benzyne using anthranilic acid. It is an antihypertensive and vasodilator to treat heart diseases such as angina and an antidote for cyanide poisoning. Further, it is used as a solvent and cleaning agent for a printed circuit board. In addition to this, it is considered to be a replacement for freon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Miscible con metanol, cloroformo y éter. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Sensible al aire, la humedad y la luz. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes y alcohol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-46-3
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00002057
Clave InChI OWFXIOWLTKNBAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoamyl nitrite, isopentyl nitrite, amilnitrite, vaporole, aspiral, nitrous acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutanol nitrite, pentanoli nitris, nitrous acid, isopentyl ester, amyl nitrite i
PubChem CID 8053
ChEBI CHEBI:2691
Nombre IUPAC nitrito de 3-metilbutilo
SMILES CC(C)CCON=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopentyl nitrite
Nombre de nota stabilized with 0.2% anhyd. sodium carbonate
Densidad 0.875
Punto de ebullición 95°C to 100°C
Temperatura de inflamación −20°C (−4°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.387
Cantidad 25 mL
Número UN UN1113
Beilstein 969510
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,5123
Información de solubilidad Miscible with methanol,chloroform and ether. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopentyl nitrite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopentyl nitrite