Learn More
Mesilato de isopentilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopentyl Mesylate |
| CAS | 16156-55-1 |
| Fórmula molecular | C6H14O3S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Methyl-1-butanol 1-Methanesulfonate, 3-Methyl-1-butanol Methanesulfonate, Isopentyl Alcohol Methanesulfonate, Methanesulfonic Acid 3-Methylbutyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O3S/c1-6(2)4-5-9-10(3,7)8/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1N(CCCC1)C(=O)OCc2ccccc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 166.24 |