Learn More
Alfa Aesar™ Mercaptano de isopentilo, 97 %
Código de producto. 11372187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372187 25 mL 25 ml
11382187 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372187 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L09661.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 541-31-1
Fórmula molecular C5H12S
Peso molecular (g/mol) 104.211
Número MDL MFCD00004899
Clave InChI GIJGXNFNUUFEGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoamyl mercaptan, 3-methyl-1-butanethiol, 1-butanethiol, 3-methyl, isopentyl mercaptan, 3-methylbutanethiol, isoamylthiol, isopentanethiol, isoamylmercaptan, unii-mmk4sun45e, isoamyl sulfhydrate
PubChem CID 10925
Nombre IUPAC 3-metilbutano-1-tiol
SMILES CC(C)CCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopentyl mercaptan
Densidad 0.835
Punto de ebullición 117°C to 118°C
Temperatura de inflamación 19°C (66°F)
Índice de refracción 1.443
Cantidad 25 mL
Número UN UN1111
Beilstein 635659
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.22
Porcentaje de pureza 97%