Learn More
Butirato de isopentilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424567 500 g 500 g
11414567 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21103.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 106-27-4 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-27-4
Fórmula molecular C9H18O2
Peso molecular (g/mol) 158.24
Número MDL MFCD00044888
Clave InChI PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoamyl butyrate, isopentyl butyrate, isopentyl butanoate, isoamyl butanoate, butanoic acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutyl butyrate, butyric acid, isopentyl ester, isoamyl-n-butyrate, isopentyl alcohol, butyrate, isoamyl butylate
PubChem CID 7795
ChEBI CHEBI:87422
Nombre IUPAC Butanoato de 3-metilbutilo
SMILES CCCC(=O)OCCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopentyl butyrate
Punto de fusión -73°C
Densidad 0.88
Punto de ebullición 178°C
Temperatura de inflamación 59°C (138°F)
Olor Fruit-like
Índice de refracción 1.411
Cantidad 500 g
Número UN UN2620
Índice Merck 14,5115
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza 98%