Learn More
Isopentyl Acetate, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Código de producto. 15651040 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
20 L
Envase:
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15651040 500 mL Glass Bottle 500 ml
15631040 100 mL Glass Bottle 100 ml
15641040 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15651040 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 112674500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo, 98%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-92-2
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00008946
Clave InChI MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate
PubChem CID 31276
ChEBI CHEBI:31725
Nombre IUPAC acetato de 3-metilbutilo
SMILES CC(C)CCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopentyl Acetate
Punto de fusión -78°C
Color Incolora
Densidad 0.876g/mL at 25°C
Punto de ebullición 142°C
Límite de explosión 0.075
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Punto de ignición 680°F
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
Índice de refracción n20/D 1.4(lit.)
Cantidad 500 mL
Número UN UN1104
Beilstein 1744750
Densidad del vapor 4.5 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.18g/mol
Presión de vapor 5mmHg (25°C)
Porcentaje de pureza 98%
Grado Reactivo
Forma física Liquid