Learn More
Acetato de isopentilo, 99 %, contiene aprox. un 10 % de otros isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used as a masking agent, perfuming agent, and solvent in cosmetics industry. Mainly used in flavors and because of its intensive fruity taste especially for fruit flavors such as banana, strawberry, pear, apple and cherry flavors. Traces are used in certain sweet spicy types such as vanilla flavors. Occasionally used in perfumery when a fresh-fruity note is demanded. The major application is the use in nail polish removers and nail polish as a solvent. Isopentyl acetate is a widely employed ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como agente de enmascaramiento, agente aromatizante y disolvente en la industria cosmética. Se emplea principalmente en sabores y, debido a su intenso sabor afrutado, especialmente en sabores frutales como los de plátano, fresa, pera, manzana y cereza. Las trazas se utilizan en ciertos sabores dulces especiados como los de vainilla. Se usa de manera ocasional en perfumería cuando se requiere un toque afrutado y fresco. Su principal aplicación es la de disolvente en quitaesmaltes y en esmaltes de uñas. El acetato de isopentilo es un éster ampliamente utilizado.
Solubilidad
Soluble en alcohol, aceites fijos, queroseno y aceite de parafina. Insoluble en agua, glicerina y propilenglicol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Isopentyl acetate |
| Punto de fusión | -78°C |
| Densidad | 0.876 |
| Punto de ebullición | 142°C |
| Temperatura de inflamación | 25°C (77°F) |
| Olor | Fruit-like |
| Notas del porcentaje del ensayo | contiene ≈10 % de otros isómeros |
| Índice de refracción | 1.4 |
| Cantidad | 100 mL |
| Número UN | UN1104 |
| Show More |