Learn More
3-(Metiltio)propionato de isopentilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11465996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465996 5 g 5 g
11475996 25 g 25 g
11485996 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22313.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93762-35-7
Fórmula molecular CH3SCH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
Número MDL MFCD00053101
Sinónimo isopentyl 3-methylthio propionate, isoamyl 3-methylthio propionate, 3-methylbutyl 3-methylsulfanyl propanoate, 3-methylbutyl 3-methylthio propanoate, 3-methylbutyl 3-methylthio propionate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopentyl 3-(methylthio)propionate
Densidad 0.976
Punto de ebullición 222°C
Temperatura de inflamación 115°C (239°F)
Índice de refracción 1.4585
Cantidad 5 g
Beilstein 7914388
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.31
Porcentaje de pureza 98%
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.