Learn More
Isoorientin, TRC
Código de producto. 17958894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17958894 5 mg 5 miligramos
16815661 10 mg 10 miligramos
17957174 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17958894 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8218205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4261-42-1
Fórmula molecular C21 H20 O11
Peso molecular (g/mol) 448.38
Sinónimo 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-6-β-D-glucopyranosyl-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, Homoorientin, Lespecapitioside, Lespecapitoside, Luteolin 6-C-glucoside, Luteolin 6-C-β-D-glucopyranoside, Luteolin 6-C-β-D-glucoside, Lutonaretin
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenilo)-5,7-dihidroxi-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]cromen-4-uno
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3OC(=CC(=O)c3c2O)c4ccc(O)c(O)c4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homoorientin (Isoorientin)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H20O11/c22-6-14-17(27)19(29)20(30)21(32-14)16-11(26)5-13-15(18(16)28)10(25)4-12(31-13)7-1-2-8(23)9(24)3-7/h1-5,14,17,19-24,26-30H,6H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.1006
Porcentaje de pureza >95%