Learn More
Isoorientin, MedChemExpress
Código de producto. 16483896
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16483896 25 mg 25 miligramos
16481498 5 mg 5 miligramos
16472549 1 mg 1 miligramo
16469088 10 mg 10 miligramos
16434887 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16483896
Marca: Medchem Express HYN0767
MedChemExpress Isoorientin is a potent inhibitor of COX-2 with an IC50 value of 39 μM.
Isoorientin is a potent inhibitor of COX-2 with an IC50 value of 39 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isoorientin
CAS 4261-42-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20O11
Cantidad 25 mg
Sinónimo Homoorientin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (223.03 mM)
SMILES OC1=C(C2=O)C(OC(C3=CC(O)=C(O)C=C3)=C2)=CC(O)=C1[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO
Peso molecular (g/mol) 448.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.38
Porcentaje de pureza 99.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death