Learn More
Isonorurón 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isonoruron |
| CAS | 28805-78-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Isonoruron |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | ((C13 H22 N2 O)c(C13 H22 N2 O)c)mix |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Urea, N,N-dimethyl-N'-[octahydro-4,7-methano-1H-inden-1(or 2)-yl]-, Urea, 3-[hexahydro-4,7-methanoindan-1(or 2)-yl]-1,1-dimethyl- (8CI), N,N-Dimethyl-N'-[octahydro-4,7-methano-1H-inden-1(or 2)-yl]urea, BAS 2103H, Isonoruron, Tricuron |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Peso molecular (g/mol) | 444.65 |
| Mostrar más |