Learn More
Isonopalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isonopaline |
| CAS | 64199-70-8 |
| Fórmula molecular | C11H20N4O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-[(1S)-4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-carboxybutyl]-L-glutamic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20N4O6/c12-11(13)14-5-1-2-6(9(18)19)15-7(10(20)21)3-4-8(16)17/h6-7,15H,1-5H2,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)(H4,12,13,14)/t6-,7-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(O)CC[C@@H](C(O)=O)N[C@H](C(O)=O)CCCNC(N)=N |
| Nombre IUPAC | Ácido ((S)-1-carboxi-4-guanidinobutil)-L-glutámico |
| Peso molecular (g/mol) | 304.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.14 |