Learn More
Isononilfenol, TRC
Código de producto. 30138258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138258 50 mg 50 miligramos
17937149 10 mg 10 miligramos
17918489 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI42014050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11066-49-2
Fórmula molecular C15 H24 O
Peso molecular (g/mol) 220.35
Sinónimo 2-(7-Methyloctyl)phenol
Nombre IUPAC 2-(7-metiloctil)fenol
SMILES CC(C)CCCCCCc1ccccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isononylphenol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24O/c1-13(2)9-5-3-4-6-10-14-11-7-8-12-15(14)16/h7-8,11-13,16H,3-6,9-10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1827
Porcentaje de pureza >95%