Learn More
Acrilato de isononilo (mezcla de isómeros de cadena ramificada, estabilizado con MEHQ) (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isononyl Acrylate (mixture of branched chain isomers) (Technical Grade) |
| CAS | 51952-49-9 |
| Fórmula molecular | C12H22O2 |
| Cantidad | 100 mL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O2/c1-4-12(13)14-10-8-6-5-7-9-11(2)3/h4,11H,1,5-10H2,2-3H3 |
| SMILES | CC(C)CCCCCCOC(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | Prop-2-enoato de 7-metiloctilo |
| Peso molecular (g/mol) | 198.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.162 |