Learn More
Isonitrosoacetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11371507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371507 10 g 10 g
11381507 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02098.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 532-54-7
Fórmula molecular C8H7NO2
Peso molecular (g/mol) 149.149
Número MDL MFCD00002122
Clave InChI MLNKXLRYCLKJSS-RMKNXTFCSA-N
Sinónimo isonitrosoacetophenone, 2-isonitrosoacetophenone, benzoylformaldoxime, inaf, phenylglyoxal aldoxime, phenylglyoxal 2-oxime, 2-hydroxyiminoacetophenone, phenylglyoxal monoxime, acetophenone, 2-hydroxyimino, phenylglyoxaldoxime
PubChem CID 9566037
Nombre IUPAC (2E)-2-hidroxiimino-1-feniletanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=NO
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Isonitrosoacetophenone
Punto de fusión 124°C to 128°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2041691
Índice Merck 14,5191
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.