Learn More
Isonitrosoacetona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isonitrosoacetone |
| CAS | 306-44-5 |
| Fórmula molecular | C3H5NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5NO2/c1-3(5)2-4-6/h2,6H,1H3/b4-2+ |
| SMILES | CC(=O)\C=N\O |
| Peso molecular (g/mol) | 87.08 |