Learn More
Ácido isonipecótico, TRC
Código de producto. 30390850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390850 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30390850 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82179525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isonipecotic Acid
CAS 498-94-2
Fórmula molecular C6H11NO2
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-Piperidinecarboxylic Acid, 4-Carboxypiperidine, Hexahydroisonicotinic Acid, NSC 61049, Isonipecotinic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)C1CCNCC1
Peso molecular (g/mol) 129.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.079