Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido isonipecótico, 99 %
Código de producto. 15770799 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15770799 100 g Frasco de vidrio 100 g
10376660 25 g Frasco de vidrio 25 g
10424215 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15770799 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 122621000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 498-94-2 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-94-2
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD00006004
Clave InChI SRJOCJYGOFTFLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isonipecotic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 4-carboxypiperidine, hexahydroisonicotinic acid, dl-isopipecolinic acid, isonicotinic acid, hexahydro, h-inp-oh, acide isonipecotique, 4-hexahydroisonicotinic acid, unii-m5tzp1rwie
PubChem CID 3773
Nombre IUPAC ácido piperidina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isonipecotic acid
Punto de fusión >300.0°C
Color Beige rosáceo a blanco
Pérdida por secado 1% max. (120°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 22, V,1, 244
Índice Merck 15, 5235
Información de solubilidad (10% in water) Clear to slightly hazy
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo