Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido isonipecótico, 99 %
Código de producto. 10376660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10376660 25 g Frasco de vidrio 25 g
15770799 100 g Frasco de vidrio 100 g
10424215 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10376660 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 122620250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.80€
    33.65€ / 25 g
    Ahorro 6.15€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 498-94-2 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 498-94-2
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD00006004
Clave InChI SRJOCJYGOFTFLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isonipecotic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 4-carboxypiperidine, hexahydroisonicotinic acid, dl-isopipecolinic acid, isonicotinic acid, hexahydro, h-inp-oh, acide isonipecotique, 4-hexahydroisonicotinic acid, unii-m5tzp1rwie
PubChem CID 3773
Nombre IUPAC ácido piperidina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCNCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material Isonipecotic acid
Punto de fusión >300.0°C
Color Beige rosáceo a blanco
Pérdida por secado 1% max. (120°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 22, V,1, 244
Índice Merck 15, 5235
Información de solubilidad (10% in water) Clear to slightly hazy
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Isonipecotic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.