Learn More
Ácido isonipecótico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499373 25 g 25 g
11409383 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499373 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11795.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 498-94-2 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
A GABA-A receptor partial agonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-94-2
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD00006004
Clave InChI SRJOCJYGOFTFLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isonipecotic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 4-carboxypiperidine, hexahydroisonicotinic acid, dl-isopipecolinic acid, isonicotinic acid, hexahydro, h-inp-oh, acide isonipecotique, 4-hexahydroisonicotinic acid, unii-m5tzp1rwie
PubChem CID 3773
Nombre IUPAC ácido piperidina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isonipecotic acid
Punto de fusión >350°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 112553
Índice Merck 14,5189
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 98%