Learn More
Isonipecotamida, TRC
Código de producto. 17932955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17932955 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17932955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI821800100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isonipecotamide
CAS 39546-32-2
Fórmula molecular C6 H12 N2 O
Cantidad 100 mg
Sinónimo 4-Piperidinecarboxamide, 4-(Aminocarbonyl)piperidine, 4-Carbamoylpiperidine, 4-Carboxamidopiperidine, 4-Piperidylcarboxamide, NSC 82318, Piperidine-4-carboxylic Acid Amide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h5,8H,1-4H2,(H2,7,9)
SMILES NC(=O)C1CCNCC1
Nombre IUPAC piperidina-4-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 128.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.095