Learn More
Isonipecotamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10618444 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10618444 25 g Frasco de vidrio 25 g
10686122 100 g Frasco de vidrio 100 g
10299343 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10618444 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122610250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39546-32-2 | C6H12N2O | 128.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39546-32-2
Fórmula molecular C6H12N2O
Peso molecular (g/mol) 128.18
Número MDL MFCD00038012
Clave InChI DPBWFNDFMCCGGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isonipecotamide, 4-piperidinecarboxamide, hexahydroisonicotinamide, 4-carbamoylpiperidine, isonipectoamide, piperidine-4-carboxylic acid amide, 4-piperdinecarboxamide, piperidin-4-carboxamid, iso nipecotamide, iso-nipecotamide
PubChem CID 3772
Nombre IUPAC piperidina-4-carboxamida
SMILES NC(=O)C1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isonipecotamide
Punto de fusión 146°C to 150°C
Color Blanco a amarillo
Pérdida por secado 2% max. (70°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isonipecotamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2