Learn More
Isonipecotamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485493 10 g 10 g
11495493 50 g 50 g
11405503 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485493 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13442.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39546-32-2 | C6H12N2O | 128.18 g/mol
Isonipecotamide is used as a reactant for the preparation of Survival motor neuron (SMN) protein modulators, orally available naphthyridine protein kinase D inhibitors and heteroalicyclic carboxamidines as inhibitors of inducible nitric oxide synthase. It is also used to prepare phosphodiesterase 5 inhibitors. It is also used as a reactant for identification of small molecular inhibitors of importin-beta mediated nuclear import. It is also used as a fluorenylmethyloxycarbonyl - deprotection agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La isonicotinamida se utiliza como reactante para la preparación de moduladores de proteínas de supervivencia de las neuronas motoras (SMN), inhibidores de la naftiridina quinasa D disponibles por vía oral y carboxamidinas heteroalicíclicas como inhibidores de la sintasa de óxido nítrico inducible. También se utiliza para preparar inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Además se emplea como reactante para la identificación de pequeños inhibidores moleculares de la importación nuclear mediada por importina-beta. También se usa como agente de desprotección fluorenilmetiloxicarbonil en síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39546-32-2
Fórmula molecular C6H12N2O
Peso molecular (g/mol) 128.18
Número MDL MFCD00038012
Clave InChI DPBWFNDFMCCGGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isonipecotamide, 4-piperidinecarboxamide, hexahydroisonicotinamide, 4-carbamoylpiperidine, isonipectoamide, piperidine-4-carboxylic acid amide, 4-piperdinecarboxamide, piperidin-4-carboxamid, iso nipecotamide, iso-nipecotamide
PubChem CID 3772
Nombre IUPAC piperidina-4-carboxamida
SMILES NC(=O)C1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isonipecotamide
Punto de fusión 148°C to 149°C
Cantidad 10 g
Beilstein 112554
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.18
Porcentaje de pureza 98%