Learn More
Clorhidrato de cloruro de isonicotinilo, TRC
Código de producto. 30397183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397183 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30397183 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8217551G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isonicotinyl Chloride Hydrochloride
CAS 39178-35-3
Fórmula molecular C6H5Cl2NO
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Pyridinecarbonyl Chloride Hydrochloride (1:1), (Chlorocarbonyl)-4-(pyridinyl) Monohydrochloride, 4-(Chloroformyl)pyridinium Hydrochloride, 4-Nicotinoyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridinecarboxylic Acid Chloride Hydrochloride, Isonicotinic Acid Chloride Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4ClNO.ClH/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5;/h1-4H;1H
SMILES Cl.ClC(=O)c1ccncc1
Peso molecular (g/mol) 178.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.9748