Learn More
Clorhidrato de cloruro de isonicotinilo, TRC
Product Code. 30390177
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Unit Size:
10 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30390177 10 g 10 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30390177 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI82175510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Isonicotinyl Chloride Hydrochloride
CAS 39178-35-3
Fórmula molecular C6H5Cl2NO
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-Pyridinecarbonyl Chloride Hydrochloride (1:1), (Chlorocarbonyl)-4-(pyridinyl) Monohydrochloride, 4-(Chloroformyl)pyridinium Hydrochloride, 4-Nicotinoyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridinecarboxylic Acid Chloride Hydrochloride, Isonicotinic Acid Chloride Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4ClNO.ClH/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5;/h1-4H;1H
SMILES Cl.ClC(=O)c1ccncc1
Peso molecular (g/mol) 178.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.9748