Learn More
Isonicotinoil-d4-hidrazida, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isoniazid-D4 |
| CAS | 774596-24-6 |
| Fórmula molecular | C6 2H4 H3 N3 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4 H,7H2,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1nc([2 H])c([2 H])c(C(=O)NN)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuteriopiridina-4-carbohidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 141.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.084 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |