Learn More
Clorhidrato de cloruro de isonicotinoilo, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419852 10 g 10 g
11429852 50 g 50 g
11439852 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419852 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10863.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39178-35-3 | C6H5Cl2NO | 178.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39178-35-3
Fórmula molecular C6H5Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 178.01
Número MDL MFCD00012830
Clave InChI BNTRVUUJBGBGLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isonicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-4-carbonyl chloride hydrochloride, isonicotinoylchloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, isonicotinoylchloridehcl, pubchem23974, acmc-1bn6p, ksc223m5d, 4-pyridinecarbonyl chloride-hcl
PubChem CID 12262826
Nombre IUPAC cloruro de piridina-4-carbonilo; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].ClC(=O)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Punto de fusión 154°C to 162°C
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Beilstein 3626052
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.01
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isonicotinyl chloride hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridine-4-carbonylchloride