Learn More
Clorhidrato de cloruro de isonicotinoilo, 97%
Código de producto. 10762251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10762251 100 g Frasco de plástico 100 g
10012680 25 g Frasco de plástico 25 g
10043813 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10762251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211681000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 39178-35-3 | C6H5Cl2NO | 178,01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39178-35-3
Fórmula molecular C6H5Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 178.01
Número MDL MFCD00012830
Clave InChI BNTRVUUJBGBGLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isonicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-4-carbonyl chloride hydrochloride, isonicotinoylchloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, isonicotinoylchloridehcl, pubchem23974, acmc-1bn6p, ksc223m5d, 4-pyridinecarbonyl chloride-hcl
PubChem CID 12262826
Nombre IUPAC cloruro de piridina-4-carbonilo; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].ClC(=O)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Punto de fusión 153.0°C to 161.0°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 22, 46
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación